accessibility menu, dialog, popup

UserName

FBrN

CAS RN 421552-12-7

IUPAC Nombre: 2-(bromomethyl)-4-fluorobenzonitrile
Sinónimos: 2-(bromomethyl)-4-fluorobenzonitrile
Peso molecular (g/mol): 214.04
Fórmula molecular: C8H5BrFN
InChi Key: CHCAGFNTASDQFX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC(CBr)=C(C=C1)C#N
Forma física 
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados