CAS RN 42142-17-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1-(2-Metilfenil)etanolamina, TRC
CAS: 42142-17-6 Fórmula molecular: C9H13N Peso molecular (g/mol): 135.21 SMILES: CC(N)c1ccccc1C