CAS RN 42014-55-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N,N,N-Trimetilglicina N-Bromuro de éster de hidroxisuccinimida, TRC
CAS: 42014-55-1 Fórmula molecular: C9 H15 N2 O4 . Br Peso molecular (g/mol): 295.13 Nombre IUPAC: [2-(2,5-dioxopirrolidina-1-il)oxi-2-oxoetilo]-trimetilaziano; bromuro SMILES: [Br-].C[N+](C)(C)CC(=O)ON1C(=O)CCC1=O