CAS RN 4165-32-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Metiltiazolidina-4-Ácido Carboxílico, TRC
CAS: 4165-32-6 Fórmula molecular: C5H9NO2S Peso molecular (g/mol): 147.2 Sinónimo: 2-Methyl-4-thiazolidinecarboxylic Acid Nombre IUPAC: 2-metil-1,3-tiazolidina-4-ácido carboxílico SMILES: CC1NC(CS1)C(=O)O