CAS RN 41639-73-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(3aR,4R,5R,6aS)-Hexahidro-4-[(1E,3S)-3-hidroxi-5-fenil-1-penten-1-il]-2-oxo-2H-ciclopenta[b]furan-5-il Éster Ácido [1,1'-Bifenil]-4-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
[(3aR,4R,5R,6aS)-4-[(E,3S)-3-Hidroxi-5-fenilpent-1-enil]-2-oxo-3,3a,4,5,6,6a-hexahidrociclopenta[b]furan-5-il] 4-Fenilbenzoato, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3
(3aR,4R,5R,6aS)-Hexahidro-4-[(1E,3S)-3-hidroxi-5-fenil-1-penten-1-il]-2-oxo-2H-ciclopenta[b]furan-5-il Éster Ácido [1,1'-Bifenil]-4-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.