CAS RN 41598-07-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Prostaglandina D2, TRC
CAS: 41598-07-6 Fórmula molecular: C20 H32 O5 Peso molecular (g/mol): 352.47 Sinónimo: (5Z,9α,13E,15S)-9,15-Dihydroxy-11-oxo-prosta-5,13-dien-1-oic Acid Nombre IUPAC: (Z)-7-[(1R,2R,5S)-5-hidroxi-2-[(E,3S)-3-hidroxioct-1-enilo]-3-oxociclopentilo]hept-5-ácido hep-enoico SMILES: CCCCC[C@H](O)\C=C\[C@@H]1[C@@H](C\C=C/CCCC(=O)O)[C@@H](O)CC1=O