accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3HNH3CCH3CH3OOOOH3CH3CCH3NHH3CH3C

CAS RN 41556-26-7

IUPAC Nombre: bis(3,3,4,5,5-pentamethylpiperidin-4-yl) decanedioate
Sinónimos: pentamethyl piperidinyl sesquisebacate
Peso molecular (g/mol): 508.79
Fórmula molecular: C30H56N2O4
InChi Key: WHYLJCKAUWZIIS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1(C)CNCC(C)(C)C1(C)OC(=O)CCCCCCCCC(=O)OC1(C)C(C)(C)CNCC1(C)C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados