accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONOClBr

CAS RN 41513-04-6

IUPAC Nombre: 1-bromo-4-chloro-2-nitrobenzene
Sinónimos: 1-bromo-4-chloro-2-nitrobenzene
Peso molecular (g/mol): 236.45
Fórmula molecular: C6H3BrClNO2
InChi Key: UKTIMFAJRPSNGR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-][N+](=O)C1=CC(Cl)=CC=C1Br
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados