accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COHH3CH3CCH3CH3H3CCH3

CAS RN 4130-42-1

IUPAC Nombre: 2,6-di-tert-butyl-4-ethylphenol
Sinónimos: 2,6-di-tert-butyl-4-ethylphenol
Peso molecular (g/mol): 234.38
Fórmula molecular: C16H26O
InChi Key: BVUXDWXKPROUDO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCC1=CC(=C(O)C(=C1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados