CAS RN 4128-73-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4,4'-Bis(isocianatofenil)óxido, TRC
CAS: 4128-73-8 Fórmula molecular: C14H8N2O3 Peso molecular (g/mol): 252.22 Sinónimo: 1,1'-Oxybis[4-isocyanatobenzene],4,4'-Diisocyanatodiphenyl Ether,4,4'-Oxybis(phenyl Isocyanate),4-Isocyanatophenyl ether,Diphenyl Ether 4,4'-Diisocyanate,Diphenyl Oxide 4,4'-diisocyanate,Oxybis(4-phenyl Isocyanate);Oxydi-p-phenylene Diisocyanate,Oxydi-p-phenylene Isocyanate Nombre IUPAC: 1-isocianano-4-(4-isociaanofenoxi)benceno SMILES: O=C=Nc1ccc(Oc2ccc(cc2)N=C=O)cc1