CAS RN 40736-33-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(20S)-21-Hidroxi-20-metilpregna-4-en-3-uno, TRC
CAS: 40736-33-2 Fórmula molecular: C22 H34 O2 Peso molecular (g/mol): 330.5 Sinónimo: 23,24-Bisnorchol-4-en-3-on-22-ol,3-keto-23,24-Bisnorchol-4-en-22-ol; Nombre IUPAC: (8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-[(1S)-2-hidroxi-1-metil-etil]-10,13-dimetilo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantotra-3-one SMILES: C[C@H](CO)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C