accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 40600-13-3

IUPAC Nombre: 2-[(2-cyclopropylphenoxy)methyl]-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium chloride
Sinónimos: cirazoline
Peso molecular (g/mol): 252.74
Fórmula molecular: C13H17ClN2O
InChi Key: XFRXWLWUUDJHPB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Cl-].C(OC1=CC=CC=C1C1CC1)C1=[NH+]CCN1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados