accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NFOOOH

CAS RN 405225-21-0

IUPAC Nombre: 2-[(3-{[1,1'-biphenyl]-4-yloxy}-3-(4-fluorophenyl)propyl)(methyl)amino]acetic acid
Sinónimos: [(3-{[1,1'-biphenyl]-4-yloxy}-3-(4-fluorophenyl)propyl)(methyl)amino]acetic acid
Peso molecular (g/mol): 393.46
Fórmula molecular: C24H24FNO3
InChi Key: FDORQEIHOKEJNX-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CN(CCC(OC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(F)C=C1)CC(O)=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados