CAS RN 4038-64-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Amino-5-butil-6-metilpirimidina-4(3H)-ona, TRC
CAS: 4038-64-6 Fórmula molecular: C9 H15 N3 O Peso molecular (g/mol): 181.23 Sinónimo: 2-Amino-5-butyl-6-methyl-4(3H)-pyrimidinone,2-Amino-5-butyl-6-methyl-1,4-dihydropyrimidin-4-one; 2-Amino-5-butyl-6-methyl-1H-pyrimidin-4-one,2-Amino-5-butyl-6-methyl-3H-pyrimidin-4-one,2-Amino-5-butyl-6-methyl-4-pyrimidinol,2-Amino-5-butyl-6-methyl-pyrimidin-4-ol,2-Amino-5-butyl-6-methylpyrimidin-4-ol,NSC 210586,R 31681; Nombre IUPAC: 2-amino-5-butil-4-metil-1H-pirimidina-6-una SMILES: CCCCc1c(C)nc(N)nc1O