accessibility menu, dialog, popup

UserName

BOOH3CCH3H3CH3CNN

CAS RN 402718-29-0

IUPAC Nombre: 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine-3-carbonitrile
Sinónimos: 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine-3-carbonitrile
Peso molecular (g/mol): 230.07
Fórmula molecular: C12H15BN2O2
InChi Key: BOIKCRIMIQAFQJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(=CN=C1)C#N

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados