CAS RN 40248-34-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-(Trifluoroacetil)hexanolamina, TRC
CAS: 40248-34-8 Fórmula molecular: C8 H14 F3 N O2 Peso molecular (g/mol): 213.2 Sinónimo: 6-(Trifluoroacetamido)-1-hexanol,6-(Trifluoroacetamido)hexanol,6-(Trifluoroacetylamino)-1-hexanol,6-[(Trifluoroacetyl)amino]hexanol,N-(Trifluoroacetyl)-6-amino-1-hexanol Nombre IUPAC: 2,2,2-trifluoro-N-(6-hidroxihexil)acetamida SMILES: OCCCCCCNC(=O)C(F)(F)F