CAS RN 401564-36-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(2S)-4-Oxo-2-(3-tiolidinilcarbonil)-1-pirrolidinacarboxílico ácido 1,1-éster dimetiletilico, TRC
CAS: 401564-36-1 Fórmula molecular: C13H20N2O4S Peso molecular (g/mol): 300.37 Nombre IUPAC: tert-butilo (S)-4-oxo-2-(tiazolidina-3-carbonil)pirrolidina-1-carboxilato SMILES: CC(C)(C)OC(N1[C@@H](CC(C1)=O)C(N2CCSC2)=O)=O