CAS RN 40100-98-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3,5-Dicloro-2-metil-benzoquinona, TRC
CAS: 40100-98-9 Fórmula molecular: C7 H4 Cl2 O2 Peso molecular (g/mol): 191.011 Sinónimo: 3,5-Dichloro-2-methyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione Nombre IUPAC: 3,5-dicloro-2-metil-1,4-benzoquinona SMILES: CC1=C(Cl)C(=O)C(=CC1=O)Cl