CAS RN 39562-16-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Etil 3-nitrobenzilideneacetoaceato, TRC
CAS: 39562-16-8 Fórmula molecular: C13H13NO5 Peso molecular (g/mol): 263.25 Sinónimo: Ethyl 2-(3-Nitrobenzylidene)acetoacetate,Ethyl 2-(3'-Nitrobenzylidene)acetoacetate,Ethyl 2-(m-Nitrobenzylidene)acetoacetate,2-[(3-Nitrophenyl)methylene]-3-oxo-Butanoic Acid Ethyl Ester Nombre IUPAC: etil (2E)-2-[(3-nitrofenil)metilideno]-3-oxobutanoato SMILES: CCOC(=O)\C(=C\c1cccc(c1)[N+](=O)[O-])\C(=O)C