CAS RN 39512-64-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1,2,4-Oxadiazol-3-amina, TRC
CAS: 39512-64-6 Fórmula molecular: C2H3N3O Peso molecular (g/mol): 85.06 Nombre IUPAC: 1,2,4-oxadiazol-3-amina SMILES: Nc1nocn1