CAS RN 3945-28-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Metil alfa-L-arabinopiranósido, TRC
CAS: 3945-28-6 Fórmula molecular: C6H12O5 Peso molecular (g/mol): 164.16 Sinónimo: alpha-L-Arabinopyranoside Methyl Ether Nombre IUPAC: (2R,3R,4S,5S)-2-metoxioxano-3,4,5-triol SMILES: CO[C@@H]1OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O