accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONOOOH3CCH3XCH3NOXO(E)

CAS RN 39300-45-3

IUPAC Nombre:
Sinónimos:
Peso molecular (g/mol): 366.41
Fórmula molecular: C18H26N2O6
InChi Key:
SMILES: [O-][N+](*)=O.CCCCCCC(C)*.C\C=C\C(=O)OC1=C(C=CC=C1)[N+]([O-])=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados