accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaNaBrPtBrBrBrBrBr

CAS RN 39277-13-9

IUPAC Nombre: disodium hexabromoplatinumdiuide
Sinónimos: disodium hexabromoplatinumdiuide
Peso molecular (g/mol): 720.49
Fórmula molecular: Br6Na2Pt
InChi Key: RFZKZIKSQSDBBI-UHFFFAOYSA-H
SMILES: [Na+].[Na+].Br[Pt--](Br)(Br)(Br)(Br)Br
Grado 
  • (2)
Forma física 
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados