CAS RN 390400-47-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Tricloroacetimidato de 2-(acetilamino)-2-desoxi-3-O-benzoil-4,6-O-bencilideno-D-galactopiranosa, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Tricloroacetimidato de 2-(acetilamino)-2-desoxi-3-O-benzoil-4,6-O-bencilideno-D-galactopiranosa, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.