CAS RN 38971-29-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
4-metil-7-[[3,4,6-tri-O-acetil-2-(acetilamino)-2-desoxi-beta-D-glucopiranosil]oxi]-2H-1-benzopiran-2-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
4-metil-7-[[3,4,6-tri-O-acetil-2-(acetilamino)-2-desoxi-bD-glucopiranosil]oxi]-2H-1-benzopiran-2-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
4-metil-7-[[3,4,6-tri-O-acetil-2-(acetilamino)-2-desoxi-beta-D-glucopiranosil]oxi]-2H-1-benzopiran-2-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.