CAS RN 389128-28-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Éster (1R,2S,5R)-5-metil-2-(1-metiletil)ciclohexílico del ácido (2R,5S)-5-(3,4-dihidro-2,4-dioxo-1(2H)-pirimidinil)-1,3-oxatiolano-2-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster (1R,2S,5R)-5-metil-2-(1-metiletil)ciclohexílico del ácido (2R,5S)-5-(3,4-dihidro-2,4-dioxo-1(2H)-pirimidinil)-1,3-oxatiolano-2-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Éster (1R,2S,5R)-5-metil-2-(1-metiletil)ciclohexílico del ácido (2R,5S)-5-(3,4-dihidro-2,4-dioxo-1(2H)-pirimidinil)-1,3-oxatiolano-2-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.