accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 3878-19-1

IUPAC Nombre: 2-(furan-2-yl)-1H-1,3-benzodiazole
Sinónimos: fuberidazole
Peso molecular (g/mol): 184.2
Fórmula molecular: C11H8N2O
InChi Key: UYJUZNLFJAWNEZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: N1C2=CC=CC=C2N=C1C1=CC=CO1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados