CAS RN 3784-97-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Piridina-2-carboxaldehído Metióde, TRC
CAS: 3784-97-2 Fórmula molecular: C7H8INO Peso molecular (g/mol): 249.05 Sinónimo: 2-Formyl-1-methylpyridinium Iodide,PCAM Nombre IUPAC: 1-metilpiridina-1-ium-2-carbaldehído; Yoduro SMILES: O=CC1=[N+](C)C=CC=C1.[I-]