accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNH2

CAS RN 37529-30-9

IUPAC Nombre: 4-decylaniline
Sinónimos: 4-decylaniline
Peso molecular (g/mol): 233.4
Fórmula molecular: C16H27N
InChi Key: WGENWPANMZLPIH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCCCC1=CC=C(N)C=C1
Punto de ebullición 
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)