CAS RN 374790-93-9
IUPAC Nombre:
2-(furan-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Sinónimos:
2-(furan-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Peso molecular (g/mol):
194.04
Fórmula molecular:
C10H15BO3
InChi Key:
GWEWQKZABZXLJH-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CO1
1
–
1
de
1
resultados
1
Éster de pinacol del ácido furano-2-borónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 374790-93-9 Fórmula molecular: C10H15BO3 Peso molecular (g/mol): 194.04 Número MDL: MFCD02094008 Clave InChI: GWEWQKZABZXLJH-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: 2-furanboronic acid pinacol ester,furan-2-boronic acid pinacol ester,2-2-furanyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane,2-furan-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane,furan-2-boronic acid pinacol cyclic ester,2-2-furyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane,2'-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl furan,1,3,2-dioxaborolane, 2-2-furanyl-4,4,5,5-tetramethyl,zlchem 693,pubchem18440 PubChem CID: 11356013 Nombre IUPAC: 2-(furan-2-il)-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano SMILES: CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CO1