accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNCH3NSNCH3CH3

CAS RN 37247-10-2

IUPAC Nombre: 3,7-bis(diethylamino)-5λ⁴-phenothiazin-5-ylium
Sinónimos: 3,7-bis(diethylamino)-5λ⁴-phenothiazin-5-ylium
Peso molecular (g/mol): 340.51
Fórmula molecular: C20H26N3S
InChi Key: JXBCJUPBVRELNY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCN(CC)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(CC)CC
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados