CAS RN 37096-14-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
cis-3'-Hidroxi Cotinina, TRC
CAS: 37096-14-3 Fórmula molecular: C10 H12 N2 O2 Peso molecular (g/mol): 192.21 Sinónimo: 2-Pyrrolidinone, 3-hydroxy-1-methyl-5-(3-pyridinyl)-, (3S,5S)-,2-Pyrrolidinone, 3-hydroxy-1-methyl-5-(3-pyridinyl)-, (3S-cis)-,(3S-cis)-3-Hydroxycotinine,cis-3'-Hydroxycotinine Nombre IUPAC: (3S,5S)-3-hidroxi-1-metil-5-piridina-3-ilpirrolidina-2-una SMILES: CN1[C@@H](C[C@H](O)C1=O)c2cccnc2