accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COFH3C

CAS RN 369-32-4

IUPAC Nombre: 1-(4-fluoro-3-methylphenyl)ethan-1-one
Sinónimos: 1-(4-fluoro-3-methylphenyl)ethanone
Peso molecular (g/mol): 152.17
Fórmula molecular: C9H9FO
InChi Key: SMSVMBMJEYTUOZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)C1=CC=C(F)C(C)=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados