accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHNNOHNNNOHOHOHO

CAS RN 3676-72-0

IUPAC Nombre: N-{9-[3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-6-oxo-6,9-dihydro-3H-purin-2-yl}benzamide
Sinónimos: N-{9-[3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-6-oxo-3H-purin-2-yl}benzamide
Peso molecular (g/mol): 387.35
Fórmula molecular: C17H17N5O6
InChi Key: WZKJANWNNBJHRS-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OCC1OC(C(O)C1O)N1C=NC2=C1NC(NC(=O)C1=CC=CC=C1)=NC2=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados