accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3HONCH3H3CCH3HONCH3H3CCH3HONCH3H3CCH3ONHOHOCH3ONHOHOCH3ONHOHOOH(R)O(R)(R)OH(S)OHNNONNH

CAS RN 36703-88-5

IUPAC Nombre: tris(1-(dimethylamino)propan-2-ol); tris(4-acetamidobenzoic acid); 9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-6,9-dihydro-3H-purin-6-one
Sinónimos: inosine pranobex
Peso molecular (g/mol): 1115.25
Fórmula molecular: C52H78N10O17
InChi Key: YLDCUKJMEKGGFI-QCSRICIXSA-N
SMILES: CC(O)CN(C)C.CC(O)CN(C)C.CC(O)CN(C)C.CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O.CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O.CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O.OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N1C=NC2=C1NC=NC2=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados