accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFFH2NH2NFFF

CAS RN 367-65-7

IUPAC Nombre: 3,5-bis(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
Sinónimos: 3,5-bis(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
Peso molecular (g/mol): 244.14
Fórmula molecular: C8H6F6N2
InChi Key: BRLIJPMFMGTIAW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC(=CC(=C1N)C(F)(F)F)C(F)(F)F

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados