accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COONNH2NH2NH2HClHCl

CAS RN 36589-29-4

IUPAC Nombre: ethyl 2-amino-5-[(diaminomethylidene)amino]pentanoate dihydrochloride
Sinónimos: L-arginine ethyl ester dihydrochloride
Peso molecular (g/mol): 275.17
Fórmula molecular: C8H20Cl2N4O2
InChi Key: RPFXMGGIQREZOH-UHFFFAOYNA-N
SMILES: Cl.Cl.CCOC(=O)C(N)CCCN=C(N)N
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados