CAS RN 36576-43-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido cianazina, TRC
CAS: 36576-43-9 Fórmula molecular: C9 H14 Cl N5 O2 Peso molecular (g/mol): 259.69 Sinónimo: N-[4-Chloro-6-(ethylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]-2-methylalanine,2-Chloro-4-(1-carboxy-1-methylethylamino)-6-(ethylamino)-1,3,5-triazine,Cyanazine III,Cyanazine acid,N-[4-chloro-6-(ethylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]-2-methyl-Alanine; Nombre IUPAC: 2-[[4-cloro-6-(etilamino)-1,3,5-triazina-2-il]amino]-2-ácido metilpropanoico SMILES: CCNc1nc(Cl)nc(NC(C)(C)C(=O)O)n1