CAS RN 36475-47-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3-Metil Histamina Dihidrocloruro, TRC
CAS: 36475-47-5 Fórmula molecular: C6 H11 N3 . 2 Cl H Peso molecular (g/mol): 198.09 Nombre IUPAC: 2-(3-metilimidazol-4-il)etanolamina; Dihidrocloruro SMILES: Cl.Cl.Cn1cncc1CCN