CAS RN 3638-97-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2,4,6-Trifluorobenceno-1,3,5-tricarbonitrilo, TRC
CAS: 3638-97-9 Fórmula molecular: C9N3F3 Peso molecular (g/mol): 207.11 Nombre IUPAC: 2,4,6-trifluorobenceno-1,3,5-tricarbonitrilo SMILES: Fc1c(C#N)c(F)c(C#N)c(F)c1C#N