CAS RN 358976-89-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido tetrahidroabético (estereoisómero), TRC
CAS: 358976-89-3 Fórmula molecular: C20H34O2 Peso molecular (g/mol): 306.48 Sinónimo: Tetrahydro-abietic Acid,(1R,4aR,4bS,10aR)-Tetradecahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-1-phenanthrenecarboxylic Acid,(1R,4aR,4bS,10aR)-7-Isopropyl-1,4a-dimethyltetradecahydrophenanthrene-1-carboxylic Acid Nombre IUPAC: (1R,4aR,4bS,10aR)-1,4a-dimetil-7-propano-2-il-2,3,4,4b,5,6,7,8,8,8a,9,10,10 a-dodecahidrofenantreno-1-ácido carboxílico SMILES: C[C@@]12[C@](CCC3[C@]2([H])CCC(C(C)C)C3)([H])[C@@](C(O)=O)(C)CCC1