CAS RN 35873-49-5
IUPAC Nombre:
8-cyclopentyl-1,3-dimethyl-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purine-2,6-dione
Sinónimos:
8-cyclopentyl-1,3-dimethyl-7H-purine-2,6-dione
Peso molecular (g/mol):
248.29
Fórmula molecular:
C12H16N4O2
InChi Key:
SCVHFRLUNIOSGI-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CN1C2=C(NC(=N2)C2CCCC2)C(=O)N(C)C1=O
1
–
4
de
4
resultados
1
8-ciclopentil-1,3-dimetilxantina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Tocris Bioscience™ 8-Cyclopentyl-1,3-dimethylxanthine
High affinity adenosine A1 receptor antagonist
3
8-ciclopentil-1,3-dimetilxantina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.