CAS RN 358620-68-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(1R)-1,5-Anhidro-1-C-1H-indol-2-il-2,3,4-tris-O-(fenilmetil)-D-manitol 6-acetato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(1R)-1,5-Anhidro-1-C-1H-indol-2-il-2,3,4-tris-O-(fenilmetil)-D-manitol 6-acetato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(1R)-1,5-Anhidro-1-C-1H-indol-2-il-2,3,4-tris-O-(fenilmetil)-D-manitol 6-acetato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.