CAS RN 35818-31-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Cladosporina, TRC
CAS: 35818-31-6 Fórmula molecular: C16H20O5 Peso molecular (g/mol): 292.33 Sinónimo: [2R-[2alpha(R*),6beta]]-3,4-dihydro-6,8-dihydroxy-3-[(tetrahydro-6-methyl-2H-pyran-2-yl)methyl]-1H-2-Benzopyran-1-one,(3R)-3,4-Dihydro-6,8-dihydroxy-3-[[(2R,6S)-tetrahydro-6-methyl-2H-pyran-2-yl]methyl]-1H-2-benzopyran-1-one,Asperentin Nombre IUPAC: (3R)-6,8-dihidroxi-3-[[(2R,6S)-6-metiloxixan-2-il]metil]-3,4-dihidroisocromeno-1-uno SMILES: C[C@H]1CCC[C@H](C[C@H]2Cc3cc(O)cc(O)c3C(=O)O2)O1