CAS RN 357194-03-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
2-(2,2-difenil-1,3-benzodioxol-5-il)-3,5,7-trihidroxi-4H-1-benzopiran-4-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
2-(2,2-difenil-1,3-benzodioxol-5-il)-3,5,7-trihidroxi-4H-1-benzopiran-4-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
2-(2,2-difenil-1,3-benzodioxol-5-il)-3,5,7-trihidroxi-4H-1-benzopiran-4-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.