CAS RN 3558-32-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido 2-amino-5-metilhexanoico, TRC
CAS: 3558-32-5 Fórmula molecular: C7 H15 N O2 Peso molecular (g/mol): 145.2 Sinónimo: 5-Methylnorleucine,(±)-2-Amino-5-methylhexanoic Acid,2-Amino-5-methylhexanoic Acid,5-Methyl-DL-norleucine,DL-2-Amino-5-methylhexanoic Acid,Homoleucine,NSC 20145 Nombre IUPAC: Ácido 2-amino-5-metilhexanoico SMILES: CC(C)CCC(N)C(=O)O