accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H2COOFFFFFFFF

CAS RN 355-93-1

IUPAC Nombre: 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl 2-methylprop-2-enoate
Sinónimos: octafluoropentyl methacrylate
Peso molecular (g/mol): 300.15
Fórmula molecular: C9H8F8O2
InChi Key: ZNJXRXXJPIFFAO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados