accessibility menu, dialog, popup

UserName

SSONH2H2N

CAS RN 354812-17-2

IUPAC Nombre: 4-amino-[2,3'-bithiophene]-5-carboxamide
Sinónimos: 4-amino-[2,3'-bithiophene]-5-carboxamide
Peso molecular (g/mol): 224.3
Fórmula molecular: C9H8N2OS2
InChi Key: BMUACLADCKCNKZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC(=O)C1=C(N)C=C(S1)C1=CSC=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Color 
  • (2)
Grado 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados