CAS RN 35118-50-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Monoisopropil ftalato, TRC
CAS: 35118-50-4 Fórmula molecular: C11 H12 O4 Peso molecular (g/mol): 208.21 Sinónimo: 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1-(1-methylethyl) ester,1,2-Benzenedicarboxylic acid, mono(1-methylethyl) ester (9CI),Phthalic acid, isopropyl ester (6CI,7CI),Isopropyl hydrogen o-phthalate,Monoisopropyl phthalate,Phthalic acid monoisopropyl ester,o-(Isopropoxycarbonyl)benzoic acid Nombre IUPAC: Ácido 2-propano-2-iloxicarbonilbenzoico SMILES: CC(C)OC(=O)c1ccccc1C(=O)O