accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2NINNN(R)O(R)OH(S)HO(R)HO

CAS RN 35109-88-7

IUPAC Nombre: (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-2-iodo-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
Sinónimos: (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-2-iodopurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
Peso molecular (g/mol): 393.14
Fórmula molecular: C10H12IN5O4
InChi Key: MGEBVSZZNFOIRB-UUOKFMHZSA-N
SMILES: NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC(I)=N1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados